Learn More
Cloruro de cadmio hemipentahidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-45957 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
250 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10308530 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10318530 250 g Frasco de vidrio 250 GR
2 options
Código de producto. 10308530
Marca: Thermo Scientific Acros 197020250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7790-78-5 | 2·5 H2O | 228.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-78-5
Fórmula molecular 2·5 H2O
Peso molecular (g/mol) 228.34
Número MDL MFCD00799071
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium chloride hemipentahydrate
Punto de fusión 34.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales y/o trozos
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 79.5 to 81% (CdCl2) (Complexometry)
Fórmula lineal CdCl2·5/2H2O
Índice Merck 15, 1622
Información de solubilidad Solubility in water: 1680g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.34
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium chloride hemipentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cadmium chloride hemipentahydrate