Learn More
Cloruro de cadmio, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-222727 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10002900 100 g Frasco de vidrio 100 g
10772451 500 g Frasco de vidrio 500 g
2 options
Código de producto. 10002900
Marca: Thermo Scientific Acros 219141000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10108-64-2
Fórmula molecular CdCl2
Peso molecular (g/mol) 183.31
Número MDL MFCD00010916
Clave InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Especificaciones
Punto de ebullición 960.0°C
Nombre del producto químico o material Cadmium chloride
Punto de fusión 568.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (On dry substance) (Argentometry)
Fórmula lineal CdCl2
Fieser 04,485
Índice Merck 15, 1622
Información de solubilidad Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether
Nombre IUPAC diclorocadmio
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.31
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica