Learn More
Invitrogen™ CADM4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15683835
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15683835 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15683835
Marca: Invitrogen™ PA549907
Rabbit Polyclonal Antibody
The antibody detects endogenous levels of total IGSF4C / CADM4 protein.
CADM4 is involved in the cell-cell adhesion. Has calcium- and magnesium-independent cell-cell adhesion activity. May have tumor-suppressor activity. Fukuhara H., Oncogene 20:5401-5407(2001). Grimwood J., Nature 428:529-535(2004)0. Williams Y.N., Oncogene 25:1446-1453(2006).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CADM4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CADM4
N.º de referencia del gen Q1WIM1, Q8NFZ8, Q8R464
Alias de gen Cadm4; Cell adhesion molecule 4; Igdf4c; IGSF4C; Immunoglobulin superfamily member 4C; immunoglobulin superfamily, member 4C; membrane glycoprotein Tsll2; Necl4; NECL-4; nectin-like 4; nectin-like protein 4; SynCAM 4; synCAM4; TSLC1-like 2; TSLC1-like protein 2; Tsll2; Upar; urokinase plasminogen activator receptor
Símbolos de los genes CADM4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from internal of human CADM4.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 199731, 260299, 365216
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG