Learn More
Cadherin-17 Antibody (10C12) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Código de producto. 30170464
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30170464 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30170464 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328819JF635
Human Monoclonal Antibody
Cadherin-17 Monoclonal antibody specifically detects Cadherin-17 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cadherin-17
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon 10C12
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cadherin, cadherin 17, LI cadherin (liver-intestine), cadherin-16, cadherin-17, CDH16, FLJ26931, HPT1, HPT-1, HPT-1 cadherin, human intestinal peptide-associated transporter HPT-1, human peptide transporter 1, Intestinal peptide-associated transporter HPT-1, LI cadherin, LI-cadherin, Liver-intestine cadherin, MGC138218, MGC142024
Especie del huésped Human
Inmunógeno CDH17/ Cadherin-17
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1015
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1