Learn More
Cadence Science™ Agujas de alimentación para animales pequeños reutilizables: Curvados
Código de producto. 11790805
Change view
Click to view available options
Diámetro de la bola (imperial):
0,088 in
0,157 in
Grosor:
14G
18G
20G
Longitud (imperial):
1,5 in
2 in
3 in
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro de la bola (imperial) Grosor Longitud (imperial) unitSize
11790805 0,088 in 18G 2 in paquete de 12
11745505 0,088 in 18G 1,5 in 12 PCS
17247470 0,157 in 14G 3 in paquete de 12
16471281 0,088 in 20G 1,5 in paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11790805 Proveedor Cadence Science™ N.º de proveedor 7913
Agujas de alimentación de acero inoxidable montadas con precisión ideales para alimentación y dosificación
Agujas de alimentación de acero inoxidable montadas con precisión ideales para alimentación y dosificación
  • Para la intubación de animales de laboratorio
  • Tubos rectos y curvos
  • Muchos tamaños estándar disponibles, de pequeño a grande
  • Curvados
  • Esterilizable en autoclave
Agujas para animales pequeños
  • Para animales de 20 a 600 g
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Aguja curvada de alimentación animal
Material Acero inoxidable
Desechables No
Para utilizar con (aplicación) Animal pequeño, ideal para alimentación y dosificación
Grosor 18G
Longitud (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 0,51 cm
Diámetro de la bola (imperial) 0,088 in
Diámetro de la bola (métrico) 0,023 cm