Learn More
Cadence Science™ Agujas para penetración de septum sin roturas
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
20 G
Longitud de la aguja (imperial):
1 pulg
6 in
8 pulg
12 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
Las agujas permiten una penetración más fácil y minimizan los cortes y otras huellas
- Cono Micro-mate de acero inoxidable 316
- Cánula de acero inoxidable 316
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (cono) |
| Calibre de aguja | 20 G |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una penetración más fácil y para minimizar los cortes y otras huellas |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1 pulg |
| Tipo de producto | Aguja de penetración |
| Cantidad | 12 agujas |
| Longitud de la aguja (métrico) | 25 mm |
| Estilo de punta de aguja | Extremo desviado |