Learn More
Cadence Science™ Agujas de pipeteo de laboratorio
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Calibre de aguja:
14 G
16 G
18 G
20 G
22 G
24 G
Longitud de la aguja (imperial):
1 pulg
1,5 in
2 in
4 pulg
6 in
Material:
Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
Stainless Steel, Acero inoxidable (cono)
Tipo de conexión:
Luer
Luer hembra
missing translation for 'unitSize'
paquete de 12
Descripción
Cono de acero inoxidable 316 con cánula de acero inoxidable 316
- Las agujas de 14-825-16A a -16N y de 14-818-106A a -106C tienen todas conos chapados en níquel estándar y cánulas de acero inoxidable 304
- Las agujas de 01-290-29 a -35 tienen conos Luer roscados hembra Micro-Mate™ de acero inoxidable 316 y cánulas de acero inoxidable 316
- Todas tienen extremos romos de 90°
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Latón niquelado (cono), Acero inoxidable |
| Calibre de aguja | 20 G |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1,5 in |
| Tipo de producto | Aguja de pipeteado |
| Cantidad | 12 agujas |
| Estilo de punta de aguja | 90° romo |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensadores volumétricos manuales y automáticos, diluidores y pipetas |
| Tipo de conexión | Luer |