Learn More
Cadence Science™ Agujas de alimentación para animales desechables de plástico (PTFE)
Descripción
- No tóxica, no pirogénica
- Los tubos de PTFE son flexibles y más suaves que otros tipos de tubos.
- La baja fricción protege los órganos delicados.
- Son translúcidos para facilitar la confirmación de la administración de reactivos.
- Conos Luer de plástico; puntas de silicona suave
- Estériles, envasadas en bolsas
- Cinco agujas por bolsa, 20 bolsas por caja
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soft, Flexible Animal Feeding Needle |
| Material | PTFE |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones críticas que requieren agujas de alimentación estériles, flexibles y de un solo uso |
| Grosor | 18G |
| Esterilidad | Estéril |
| Longitud (imperial) | 3 in |
| Longitud (métrico) | 0.75 cm |
| Diámetro de la bola (imperial) | 0,078 in |
| Diámetro de la bola (métrico) | 0.02 cm |