Learn More
Cadence Science™ Agujas deflectoras tipo Huber
Description
Uso en cromatografía de gases y procedimientos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear
- Agujas de penetración deflectoras tipo Huber
- Para la penetración sin efecto de perforación de septos y tapones de caucho en la que participan compuestos sensibles al aire y pirofóricos
Spécification
Spécification
| Material | Latón niquelado (cono), Acero inoxidable (tubo) |
| Calibre de aguja | 19 G |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en cromatografía de gases y procedimientos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear |
| Incluye | Septo desviado sin perforación |
| Longitud de la aguja (imperial) | 6 in |
| Tipo de producto | Aguja de penetración |
| Cantidad | 12 agujas |
| Longitud de la aguja (métrico) | 15,2 cm |
| Estilo de punta de aguja | Extremo desviado |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?