Learn More
Cadence Science™ Agujas deflectoras tipo Huber
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
25 G
Longitud de la aguja (imperial):
1 pulg
1,5 in
2 in
4 pulg
6 in
8 pulg
12 pulg
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Descripción
Uso en cromatografía de gases y procedimientos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear
- Agujas de penetración deflectoras tipo Huber
- Para la penetración sin efecto de perforación de septos y tapones de caucho en la que participan compuestos sensibles al aire y pirofóricos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Latón niquelado (cono), Acero inoxidable (tubo) |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en cromatografía de gases y procedimientos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear |
| Incluye | Septo desviado sin perforación |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Aguja de penetración |
| Cantidad | 12 agujas |
| Estilo de punta de aguja | Extremo desviado |