missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CACNB1 Monoclonal Antibody (OTI3H6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17551534
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17551534 100 μL 100 microlitros
17571534 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17551534 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA809369

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The expression of multiple classes of voltage dependent calcium channels (VDCC′s) allows neurons to tailor calcium signaling to functionally discrete cellular regions. Although N-Type VDCC′s exist before birth which is consistent with a role in migration, most N-Type VDCC′s subunit expression is postnatal and is important in the genesis of synaptic transmission in discrete hippocampal fields.

Especificaciones

Antígeno CACNB1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3H6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CACNB1
N.º de referencia del gen Q02641
Alias de gen CAB1, CACNLB1, CCHLB1
Símbolos de los genes CACNB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-269 of human CACNB1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 782
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.