missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CACNA1G Antibody (S178A-9), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-59322V
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CACNA1G Monoclonal specifically detects CACNA1G in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
| CACNA1G | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| CACNA1G | |
| Fusion protein amino acids 2052-2172 (cytoplasmic C-terminus) of mouse Cav3.1 | |
| 100 μL | |
| 8913 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| S178A-9 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha 1G subunit, cav3.1c, KIAA1123, voltage-dependent calcium channel alpha 1G subunit, voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha-1G, voltage-dependent, alpha 1G subunit, voltage-dependent, T type, alpha-1G subunit | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| Primary | |
| Detects <200kDa. Does not cross-react with Cav3.2. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido