Learn More
Cabotegravir, MedChemExpress
Código de producto. p-200100752
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16476658 10 mg 10 miligramos
16412747 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16476658
Marca: Medchem Express HY15592
MedChemExpress Cabotegravir (GSK-1265744) is a orally active and long-acting HIV integrase inhibitor and organic anion transporter 1/3 (OAT1/OAT3) inhibitor with IC50 values of 2.5 nM, 0.41 μM and 0.81 μM for HIVADA, OAT3 and OAT1, respectively.
Cabotegravir is primarily metabolized by uridine diphosphate glucuronosyltransferase (UGT) 1A1, with low potential to interact with other antiretroviral drugs (ARVs). Cabotegravir can be used to research AIDS.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cabotegravir
Forma física Powder
CAS 1051375-10-0
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17F2N3O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo GSK-1265744 S/GSK1265744
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (41.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(CNC(C2=CN3C(C(N([C@@H](C)CO4)[C@@]4([H])C3)=O)=C(O)C2=O)=O)C=CC(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 405.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.35
Porcentaje de pureza 98.04%