Learn More
Fisherbrand™ Cables de alimentación para sistemas maxi de transferencia semiseca
Código de producto. 15136644
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistemas para transferencia semiseca SD-10 y SD-20
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15136644 Sistemas para transferencia semiseca SD-10 y SD-20 paquete de 2
1 options
Código de producto. 15136644 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor CSLSDCAB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conecta las placas de electrodos de la unidad de transferencia a la fuente de alimentación. Los cables de alimentación Fisherbrand™ para sistemas maxi de transferencia semiseca son un cable rojo y otro negro compatibles con los sistemas maxi de transferencia semiseca SD-10 y SD-20
La transferencia semiseca tiene el beneficio de las transferencias económicas gracias a unos volúmenes de tampón muy bajos de, normalmente, solo unos mililitros por transferencia. Los sistemas de transferencia semiseca SD-10 y SD-20 presentan una tapa de rosca, que asegura el sándwich de blot y permite un control completo de la presión garantizando una transferencia uniforme. Los electrodos, compuestos por un ánodo recubierto de platino y un cátodo de acero inoxidable, no presentan prácticamente corrosión tras muchos años de uso sin problemas.
  • Conjunto de dos cables: rojo (positivo) y negro (negativo)
  • El cable rojo se inserta a través de la tapa y el negro a través del lateral de la base
  • Compatible con los sistemas para transferencia semiseca SD-10 (10 × 10 cm) Y SD-20 (20 × 20 cm)
Especificaciones
Color Rojo/negro
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis
Para utilizar con (equipo) Sistemas para transferencia semiseca SD-10 y SD-20
Tipo Cables de alimentación
Formato Cables positivos y negaticos
Cantidad 2 cables