Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-PHOENIX
Código de producto. 15914936 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Configuración:
2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
Color:
Gris, Amarillo
Gris, Gris claro
Gris, Light Gray
Descripción:
Alto
Medio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Configuración Color Descripción unitSize
15914936 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Amarillo Alto cada uno
15964716 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Amarillo Medio cada uno
15984716 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) Gris, Amarillo Medio cada uno
15954726 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Amarillo Medio cada uno
15964726 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Gris claro Medio cada uno
15984726 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) Gris, Gris claro Medio cada uno
15954736 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Light Gray Medio cada uno
15914926 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Amarillo Alto cada uno
15934926 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) Gris, Amarillo Alto cada uno
15994926 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Amarillo Alto cada uno
15362898 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Light Gray Alto cada uno
15934936 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) Gris, Light Gray Alto cada uno
15549090 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Light Gray Alto cada uno
13 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15914936
Marca: asecos™ 3049704030518
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
  • Puertas plegables que ahorran espacio: menos espacio necesario delante del armario mientras las puertas están abiertas
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
  • Certificados: conformidad EN 16121/16122
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122
Configuración 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
Fondo exterior (métrico) 520 mm
Fondo interior (métrico) 493 mm
Descripción Alto
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 996 × 1835 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 1055 × 1950 mm
Modelo de puerta Plegado
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1950 mm
Altura (métrico) interior 1835 mm
Modelo CS.195.105.FD
N.º de puertas 2
N.º de estantes 6
Tipo de estante Extraíble
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Peso (métrico) 174 kg
Anchura exterior (métrico) 1055 mm
Anchura (métrico) interior 996 mm
Color Gris, Amarillo
Fondo exterior (imperial) 20.47 in.
Altura exterior (imperial) 76.77 in.
Altura de la abertura (métrico) 1835 mm
Material Acero
Tipo de producto Armario para productos químicos
Anchura (imperial) exterior 41.54 in.