Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC con bisagras a la derecha
Código de producto. 15935526 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Configuración:
2 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
2 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
Color:
Gris, Amarillo
Gris, Gris claro
Gris, Light Gray
Altura exterior (métrico):
1105 mm
1950 mm
Unit Size:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Configuración Color Altura exterior (métrico) unitSize
15935526 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Gris claro 1950 mm cada uno
15985286 2 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Gris claro 1105 mm cada uno
15915286 2 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Amarillo 1105 mm cada uno
15905296 2 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Light Gray 1105 mm cada uno
15925286 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Amarillo 1105 mm cada uno
15955296 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Gris claro 1105 mm cada uno
15975286 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Amarillo 1105 mm cada uno
15975516 3 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Gris claro 1950 mm cada uno
15985506 3 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Amarillo 1950 mm cada uno
15995516 3 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Gris claro 1950 mm cada uno
15905516 3 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Amarillo 1950 mm cada uno
15945516 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Amarillo 1950 mm cada uno
15945526 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Gris claro 1950 mm cada uno
15965516 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Amarillo 1950 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
This item is not returnable. View return policy
Solo para uso en interiores
Product Code. 15935526 Supplier asecos™ Supplier No. 3056204130579
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
  • Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Specifications
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122
Configuración 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
Fondo exterior (métrico) 520 mm
Fondo interior (métrico) 493 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 486 × 1835 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 545 × 1950 mm
Modelo de puerta Con aletas, Con bisagras a la derecha
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1950 mm
Altura (métrico) interior 1835 mm
Modelo CS.195.054.R
N.º de puertas 1
N.º de estantes 4
Tipo de estante Extraíble
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Peso (métrico) 102 kg
Anchura exterior (métrico) 545 mm
Anchura (métrico) interior 486 mm
Color Gris, Gris claro
Fondo exterior (imperial) 20.47 in.
Altura exterior (imperial) 76.77 in.
Altura de la abertura (métrico) 1835 mm
Material Acero
Tipo de producto Armario para productos químicos
Anchura (imperial) exterior 21.46 in.