Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC con bisagras a la izquierda
Código de producto. 15335747 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Configuración:
2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes (gris claro), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
Color:
Gris, Amarillo
Gris, Gris claro
Gris, Light Gray
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Configuración Color unitSize
15335747 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Amarillo cada uno
15945236 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Gris claro cada uno
15905236 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Amarillo cada uno
15905246 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Light Gray cada uno
15566885 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Amarillo cada uno
15955456 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Gris claro cada uno
15586885 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Amarillo cada uno
15975456 3 estantes (gris claro), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Gris claro cada uno
15995446 3 estantes (gris claro), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Gris, Amarillo cada uno
15569823 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Light Gray cada uno
15935456 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Amarillo cada uno
15925466 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Gris, Light Gray cada uno
12 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15335747
Marca: asecos™ 3056104030581
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
  • Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122
Configuración 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
Fondo exterior (métrico) 520 mm
Fondo interior (métrico) 493 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 486 × 1835 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 545 × 1950 mm
Modelo de puerta Con aletas, Con bisagras hacia la izquierda
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1950 mm
Altura (métrico) interior 1835 mm
Modelo CS.195.054
N.º de puertas 1
N.º de estantes 6
Tipo de estante Extraíble
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Peso (métrico) 124 kg
Anchura exterior (métrico) 545 mm
Anchura (métrico) interior 486 mm
Color Gris, Amarillo
Fondo exterior (imperial) 20.47 in.
Altura exterior (imperial) 76.77 in.
Altura de la abertura (métrico) 1835 mm
Material Acero
Tipo de producto Armario para productos químicos
Anchura (imperial) exterior 21.46 in.