Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC-G con 2 puertas en color amarillo de advertencia
Código de producto. p-7163591 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Configuración:
2 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
2 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
Dimensiones (Pr x An x Al):
520 × 810 × 1105 mm
520 × 810 × 1950 mm
520 × 1055 × 1105 mm
520 × 1055 × 1950 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Configuración Dimensiones (Pr x An x Al) unitSize
15985046 2 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) 520 × 810 × 1105 mm cada uno
15905056 2 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) 520 × 810 × 1105 mm cada uno
15955056 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) 520 × 810 × 1105 mm cada uno
15974646 2 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) 520 × 1055 × 1105 mm cada uno
15994646 2 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) 520 × 1055 × 1105 mm cada uno
15964656 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) 520 × 1055 × 1105 mm cada uno
15914856 3 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) 520 × 1055 × 1950 mm cada uno
15934856 3 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) 520 × 1055 × 1950 mm cada uno
15994856 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) 520 × 1055 × 1950 mm cada uno
15925166 3 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) 520 × 810 × 1950 mm cada uno
15945166 3 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) 520 × 810 × 1950 mm cada uno
15985166 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) 520 × 810 × 1950 mm cada uno
15905176 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) 520 × 810 × 1950 mm cada uno
13 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15985046
Marca: asecos™ 3053104030534
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122
Configuración 2 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
Fondo exterior (métrico) 520 mm
Fondo interior (métrico) 493 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 751 × 990 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 810 × 1105 mm
Modelo de puerta Ventana fija
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1105 mm
Altura (métrico) interior 990 mm
Modelo CS.110.081.WDFW
N.º de puertas 2
N.º de estantes 2
Tipo de estante Estándar
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Peso (métrico) 71 kg
Anchura exterior (métrico) 810 mm
Anchura (métrico) interior 751 mm
Color Gris, Amarillo
Fondo exterior (imperial) 20.47 in.
Altura exterior (imperial) 43.50 in.
Altura de la abertura (métrico) 990 mm
Material Acero
Tipo de producto Armario para productos químicos
Anchura (imperial) exterior 31.89 in.