Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC-G con 1 puerta en color amarillo de advertencia
Código de producto. 15975576 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Configuración:
2 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
2 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
Modelo de puerta:
Ventana fija, Con bisagras a la derecha
Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda
Dimensiones (Pr x An x Al):
520 × 545 × 1105 mm
520 × 545 × 1950 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Configuración Modelo de puerta Dimensiones (Pr x An x Al) unitSize
15975576 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15965336 2 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1105 mm cada uno
15925396 2 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1105 mm cada uno
15985336 2 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1105 mm cada uno
15945396 2 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1105 mm cada uno
15935346 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1105 mm cada uno
15995396 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1105 mm cada uno
15905576 3 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15915636 3 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15925576 3 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15935636 3 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15975636 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15995636 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1950 mm cada uno
13 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15975576
Marca: asecos™ 3056304030581
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
  • Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Specifications
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122
Configuración 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
Fondo exterior (métrico) 520 mm
Fondo interior (métrico) 493 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 486 × 1835 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 545 × 1950 mm
Modelo de puerta Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1950 mm
Altura (métrico) interior 1835 mm
Modelo CS.195.054.WDFW
N.º de puertas 1
N.º de estantes 6
Tipo de estante Extraíble
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Peso (métrico) 127,50 kg
Anchura exterior (métrico) 545 mm
Anchura (métrico) interior 486 mm
Color Gris, Amarillo
Fondo exterior (imperial) 20.47 in.
Altura exterior (imperial) 76.77 in.
Altura de la abertura (métrico) 1835 mm
Material Acero
Tipo de producto Armario para productos químicos
Anchura (imperial) exterior 21.46 in.