Learn More
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC-G con 1 puerta de color gris claro
Código de producto. 15965346 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Configuración:
2 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
2 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP)
Modelo de puerta:
Con aletas, Con bisagras a la derecha
Ventana fija, Con bisagras a la derecha
Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda
Dimensiones (Pr x An x Al):
520 × 545 × 1105 mm
520 × 545 × 1950 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Configuración Modelo de puerta Dimensiones (Pr x An x Al) unitSize
15965346 2 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1105 mm cada uno
15945346 2 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1105 mm cada uno
15915356 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1105 mm cada uno
15905406 2 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Con aletas, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1105 mm cada uno
15925406 2 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1105 mm cada uno
15975406 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1105 mm cada uno
15985576 3 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15905586 3 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15945586 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15965586 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15905646 3 estantes (acero laminado galvanizado), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15925646 3 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15965646 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1950 mm cada uno
15975646 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) Ventana fija, Con bisagras a la derecha 520 × 545 × 1950 mm cada uno
14 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15965346
Marca: asecos™ 3055904130567
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
  • Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122
Configuración 2 estantes (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
Fondo exterior (métrico) 520 mm
Fondo interior (métrico) 493 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 486 × 990 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 545 × 1105 mm
Modelo de puerta Ventana fija, Con bisagras hacia la izquierda
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1105 mm
Altura (métrico) interior 990 mm
Modelo CS.110.054.WDFW
N.º de puertas 1
N.º de estantes 2
Tipo de estante Estándar
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Peso (métrico) 56 kg
Anchura exterior (métrico) 545 mm
Anchura (métrico) interior 486 mm
Color Gris, Gris claro
Fondo exterior (imperial) 20.47 in.
Altura exterior (imperial) 43.50 in.
Altura de la abertura (métrico) 990 mm
Material Acero
Tipo de producto Armario para productos químicos
Anchura (imperial) exterior 21.46 in.