Learn More
asecos™ armario para productos químicos CS-CLASSIC
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca:  asecos™ 3053204030544
Detalles adicionales : Peso : 95.31000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15955106
  • 1060.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Especificaciones
1835 mm
Armario para productos químicos
751 mm
Con textura revestida en polvo
810 mm
98,50 kg
Gris, Amarillo
520 mm
Con aletas
3
Conformidad DIN EN 16121/16122
3 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
493 mm
Acero
520 × 810 × 1950 mm
493 × 751 × 1835 mm
Estándar
1950 mm
CS.195.081
2