Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Almacenamiento para materiales peligrosos
- Armarios de seguridad
- Armarios de almacenamiento para riesgos combinados
- asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC
Código de producto. 15536885 Tienda Asecos Productos| Código de producto. | Configuración | Color | Anchura exterior (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15536885 | 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Amarillo | 810 mm | cada uno |
| 15915006 | 2 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Gris, Light Gray | 810 mm | cada uno |
| 15954996 | 2 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Gris, Amarillo | 810 mm | cada uno |
| 15935006 | 2 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Gris claro | 810 mm | cada uno |
| 15974996 | 2 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Amarillo | 810 mm | cada uno |
| 15905116 | 3 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Gris, Gris claro | 810 mm | cada uno |
| 15945106 | 3 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Gris, Amarillo | 810 mm | cada uno |
| 15925116 | 3 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Light Gray | 810 mm | cada uno |
| 15955106 | 3 estantes de carga de 60 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Amarillo | 810 mm | cada uno |
| 15985006 | 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Light Gray | 810 mm | cada uno |
| 15516885 | 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Amarillo | 810 mm | cada uno |
| 15965116 | 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Gris claro | 810 mm | cada uno |
| 15526885 | 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Amarillo | 810 mm | cada uno |
| 15580051 | 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Light Gray | 810 mm | cada uno |
| 15593873 | 2 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Gris, Light Gray | 1055 mm | cada uno |
| 15914586 | 2 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado) | Gris, Amarillo | 1055 mm | cada uno |
| 15904596 | 2 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Light Gray | 1055 mm | cada uno |
| 15934586 | 2 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Amarillo | 1055 mm | cada uno |
| 15974786 | 3 estantes de carga de 100 kg, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Amarillo | 1055 mm | cada uno |
| 15974596 | 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Gris claro | 1055 mm | cada uno |
| 15526875 | 3 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Amarillo | 1055 mm | cada uno |
| 15904806 | 4 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Light Gray | 1055 mm | cada uno |
| 15914806 | 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Light Gray | 1055 mm | cada uno |
| 15235403 | 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) | Gris, Amarillo | 1055 mm | cada uno |
Solo para uso en interiores
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Descrizione
- Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | Conformidad DIN EN 16121/16122 |
| Configuración | 6 estantes extraíbles (acero laminado con revestimiento en polvo/PP) |
| Fondo exterior (métrico) | 520 mm |
| Fondo interior (métrico) | 493 mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 493 × 751 × 1835 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 520 × 810 × 1950 mm |
| Modelo de puerta | Con aletas |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo |
| Altura exterior (métrico) | 1950 mm |
| Altura (métrico) interior | 1835 mm |
| Modelo | CS.195.081 |
| N.º de puertas | 2 |
| N.º de estantes | 6 |
| Tipo de estante | Extraíble |
| Revestimiento de superficie | Con textura revestida en polvo |
| Peso (métrico) | 148 kg |
| Anchura exterior (métrico) | 810 mm |
| Anchura (métrico) interior | 751 mm |
| Color | Gris, Amarillo |
| Fondo exterior (imperial) | 20.47 in. |
| Altura exterior (imperial) | 76.77 in. |
| Altura de la abertura (métrico) | 1835 mm |
| Material | Acero |
| Tipo de producto | Armario para productos químicos |
| Anchura (imperial) exterior | 31.89 in. |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.