missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CA19-9/Sialyl Lewis A Antibody (MVT-5873), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28347CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CA19-9/Sialyl Lewis A Monoclonal antibody specifically detects CA19-9/Sialyl Lewis A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
| CA19-9/Sialyl Lewis A | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| MVT-5873 | |
| PBS | |
| Sialyl-Lewis A | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido