missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CA19-9 Mouse anti-Human, Clone: 121SLE, Abnova™

Código de producto. 16081746
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16081746 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16081746

Marca: Abnova MAB13216.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against native human CA19-9 (Sialyl Lewisa).

Especificaciones

Antígeno CA19-9
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Monoclonal
Clon 121SLE
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against native human CA19-9 (Sialyl Lewisa).
Dilución Flow Cytometry (0.5-1 ug/million cells in 0.1 mL) Immunofluorescence (0.5-1 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 10mM PBS.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Precipitin lines obtained after immuno-diffusion using monoclonal antibody, clone 116-NS-19-9 and mucins isolated from an ovarian cyst of a Lewis A+B- patient (0Le).
Método de purificación Polyethylene Glycol (PEG) precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgM κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.