Learn More
CA13 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7207925 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16836414 20 μL 20 microlitros
16826414 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16836414
Marca: Proteintech 166961AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Carbonic anhydrases (CAs) are a family of zinc metalloenzymes. For background information on the CA family, see MIM 114800.[supplied by OMIM, Mar 2008].
Especificaciones
Antígeno CA13
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CA13
N.º de referencia del gen Q8N1Q1, Q9D6N1
Alias de gen CA XIII, CA13, Carbonate dehydratase XIII, Carbonic anhydrase 13, carbonic anhydrase XIII, CAXIII
Símbolos de los genes CA13, Car13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CA13 Fusion Protein Ag10086
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 377677, 499566, 71934
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG