missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CA125/MUC16 Antibody (OTI2C4), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30150821
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30150821 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30150821

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP272336CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CA125/MUC16 Monoclonal antibody specifically detects CA125/MUC16 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CA125/MUC16
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C4
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CA-125, CA125 ovarian cancer antigen, CA125MUC-16, FLJ14303, mucin 16, cell surface associated, mucin-16, Ovarian cancer-related tumor marker CA125, Ovarian carcinoma antigen CA125
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 10329-10628 of human MUC16 (NP_078966) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Tumor Biomarkers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 94025
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.