Learn More
CA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16881294 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16881294 20 μL 20 microlitros
16871294 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16881294
Proveedor: Proteintech 131982AP20UL
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
Carbonic anhydrases (CAs) are a large family of zinc metalloenzymes that catalyze the reversible hydration of carbon dioxide. They participate in a variety of biological processes, including respiration, calcification, acid-base balance, bone resorption, and the formation of aqueous humor, cerebrospinal fluid, saliva, and gastric acid. They show extensive diversity in tissue distribution and in their subcellular localization. CA1 is closely linked to CA2 and CA3 genes on chromosome 8, and it encodes a cytosolic protein which is found at the highest level in erythrocytes. Variants of this gene have been described in some populations. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. Transcript variants of CA1 utilizing alternative polyA_sites have been described in literature.
Spezifikation
Antígeno CA1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.44 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CA1
N.º de referencia del gen P00915, P13634
Alias de gen CA I, CA1, CAB, Car1, Carbonate dehydratase I, Carbonic anhydrase 1, Carbonic anhydrase B, carbonic anhydrase I
Símbolos de los genes CA1, Car1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CA1 Fusion Protein Ag3932
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12346, 310218, 759
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.