Learn More
Invitrogen™ CA052 Polyclonal Antibody
Descripción
Immunogen sequence: DEEDNIEPEET SRRTPDPAKS AGGCRNKAEK RLPGPDELFR SVTRPAFLYN PLNKQIDWER HVVKAP Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 70%, rat 73%.
C1orf52 gene ontology annotations related to this gene include RNA binding.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CA052 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | C1orf52 |
| N.º de referencia del gen | Q8N6N3 |
| Alias de gen | BAG; BCL10-associated gene protein; C1orf52; chromosome 1 open reading frame 52; gm117; RP11-234D19.1; UPF0690 protein C1orf52 |
| Símbolos de los genes | C1orf52 |
| Mostrar más |