Learn More
C9orf72 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 3D2H6, Proteintech
Código de producto. p-7213098 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16857745 20 μL 20 microlitros
16847745 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16857745 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 661401IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
C9orf72 may play a role in endosomal trafficking and autophagy. It is known to interact with HNRNPA1, HNRNPA2B1, UBQLN2, and small Rab GTPSases. C9orf72 localizes in the nucleus, cytoplasm, endosome, lysosome, and autophagosome. Mutations in this gene can result in frontotemporal dementia and/or amyotrophic lateral sclerosis.
Especificaciones
Antígeno C9orf72
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 3D2H6
Concentración 1.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica C9orf72
N.º de referencia del gen Q96LT7
Alias de gen C9RANT
Símbolos de los genes C9orf72
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno C9orf72 Fusion Protein Ag21080
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 203228, 313155, 73205
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a