missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C9orf72 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 3D2H6, Proteintech

Código de producto. 16847745 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16847745 150 μL 150 microlitros
16857745 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16847745

Marca: Proteintech 661401IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

C9orf72 may play a role in endosomal trafficking and autophagy. It is known to interact with HNRNPA1, HNRNPA2B1, UBQLN2, and small Rab GTPSases. C9orf72 localizes in the nucleus, cytoplasm, endosome, lysosome, and autophagosome. Mutations in this gene can result in frontotemporal dementia and/or amyotrophic lateral sclerosis.

Especificaciones

Antígeno C9orf72
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3D2H6
Concentración 1.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica C9orf72
N.º de referencia del gen Q96LT7
Alias de gen C9RANT
Símbolos de los genes C9orf72
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno C9orf72 Fusion Protein Ag21080
Método de purificación Protein A
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 203228, 313155, 73205
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.