Learn More
C9 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30233583 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30233583 150 μL 150 microlitros
30237479 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30233583
Marca: Proteintech 258911AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The C9 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human C9. This antibody recognizes human antigen. The C9 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno C9
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 735
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 64 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG