missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C75, MedChemExpress

Código de producto. 16471357
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16471357 50 mg 50 miligramos
16427847 5 mg 5 miligramos
16405128 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16471357

Marca: Medchem Express HY12364

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress C75 is a synthetic fatty-acid synthase (FASN) inhibitor; inhibits prostate cancer cells PC3 with an IC50 of 35 μM. C75 is a potent CPT1A activator.

C75 is a synthetic fatty-acid synthase (FASN) inhibitor

Especificaciones

Nombre del producto químico o material C75
CAS 218137-86-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H22O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (327.54 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(C(C1=C)C(CCCCCCCC)OC1=O)O
Peso molecular (g/mol) 254.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.32
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.