missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C6orf97 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15713461
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15713461 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15713461

Marca: Invitrogen™ PA555537

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: ETINVHEMEA KASRETIMRL ASEVNREQKK AASCTEEKEK LNQDLLSAVE AKEALEREVK IFQERLLAGQ QVWDASKQEV SLLKKSSSEL EKSLKASQDA VT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 71%, Rat - 68%.

The function of this gene and its encoded protein is not known. Several genome-wide association studies have implicated the region around this gene to be involved in breast cancer and bone mineral density, but no link to this specific gene has been found. [provided by RefSeq, May 2010].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C6orf97
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica CCDC170
N.º de referencia del gen Q8IYT3
Alias de gen bA282P11.1; C6orf97; CCDC170; cf097; coiled-coil domain containing 170; coiled-coil domain-containing protein 170; Gm221; RGD1310945
Símbolos de los genes CCDC170
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human C6orf97. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94725).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80129
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.