Learn More
C6orf211 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16893665 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16893665 150 μL 150 microlitros
16803675 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16893665
Marca: Proteintech 251241AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
ARMT1 gene ontology annotations related to this gene include protein carboxyl O-methyltransferase activity.
Especificaciones
Antígeno C6orf211
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ARMT1
N.º de referencia del gen Q9H993
Alias de gen C6orf211, UPF0364 protein C6orf211
Símbolos de los genes ARMT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno C6orf211 Fusion Protein Ag19090
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79624
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG