Descripción
ARMT1 gene ontology annotations related to this gene include protein carboxyl O-methyltransferase activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | C6orf211 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.22 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | ARMT1 |
| N.º de referencia del gen | Q9H993 |
| Alias de gen | C6orf211, UPF0364 protein C6orf211 |
| Símbolos de los genes | ARMT1 |
| Mostrar más |