Descripción
The exact function of C6orf150 remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | C6orf150 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.23 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | CGAS |
| N.º de referencia del gen | Q8N884 |
| Alias de gen | C6orf150, cGAS, Cyclic GMP-AMP synthase, h-cGAS, MB21D1 |
| Símbolos de los genes | CGAS |
| Mostrar más |