Learn More
C6orf150 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16884885 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16884885 20 μL 20 microlitros
16874885 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16884885
Marca: Proteintech 264161AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The exact function of C6orf150 remains unknown.
Especificaciones
Antígeno C6orf150
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CGAS
N.º de referencia del gen Q8N884
Alias de gen C6orf150, cGAS, Cyclic GMP-AMP synthase, h-cGAS, MB21D1
Símbolos de los genes CGAS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno C6orf150 Fusion Protein Ag23455
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 115004
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG