Learn More
Invitrogen™ C5orf64 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15586482
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15586482 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15586482
Marca: Invitrogen™ PA544396
Rabbit Polyclonal Antibody
Peptide sequence: MLAPLFLCCL RNLFRKLISF QPPQLGRTNM HYSKLPRTAI ETEFKQNVGP Sequence homology: Human: 100%.
The specific function of the protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno C5orf64
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica C5orf64
N.º de referencia del gen Q2M2E5
Alias de gen C5orf64; chromosome 5 open reading frame 64; uncharacterized protein C5orf64
Símbolos de los genes C5orf64
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human FLJ37543 (aa 1-50).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 285668
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG