missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C5orf34 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15708811 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15708811 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15708811

Marca: Invitrogen™ PA560990

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LSLSHNYRIC CWKMVPGIND SNILPLVLKE SLIPSVGRFL AYSDDKVHAI FLDGITLTLN WNFSSPIEKR QVNQGLNLGW CKLTFPDGQE QLIQIEHPEP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 74%, Rat - 76%.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C5orf34
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica C5orf34
N.º de referencia del gen Q96MH7
Alias de gen C5orf34; chromosome 5 open reading frame 34; uncharacterized protein C5orf34
Símbolos de los genes C5orf34
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human C5orf34. Recombinant protein control fragment (Product #RP-100232).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 375444
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.