missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ C5orf33 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15796231 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15796231 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15796231

Marca: Invitrogen™ PA558358

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RELVEKVTNE YNESLLYSPE EPKILFSIRE PIANRVFSSS RQRCFSSKVC VRSRCWDACM VVDGGTSFEF NDGAIASMMI NKEDELRTVL LE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 97%, Rat - 98%.

Mitochondrial NAD(+) kinase that phosphorylates NAD(+) to yield NADP(+). Can use both ATP or inorganic polyphosphate as the phosphoryl donor. Also has weak NADH kinase activity in vitro; however NADH kinase activity is much weaker than the NAD(+) kinase activity and may not be relevant in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C5orf33
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica NADK2
N.º de referencia del gen Q4G0N4
Alias de gen C5orf33; DECRD; Mitochondrial NAD kinase; MNADK; NAD kinase 2, mitochondrial; NAD kinase domain containing 1; NAD kinase domain-containing protein 1, mitochondrial; NADK2; Nadkd1; RGD1306809
Símbolos de los genes NADK2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human C5orf33. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104107).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 133686
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.