missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C5orf22 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98180AF594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
C5orf22 Polyclonal antibody specifically detects C5orf22 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| C5orf22 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 55322 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 594 | |
| chromosome 5 open reading frame 22, DKFZp667N066, FLJ11193, FLJ23805, hypothetical protein LOC55322, MGC33010 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human C5orf22 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido