Learn More
uvex Guantes de protección frente a cortes C500
Código de producto. p-7236922 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
17200431 6 10 pares
15317062 8 cada uno
15327062 9 cada uno
15387052 10 cada uno
15397052 11 cada uno
5 options
Código de producto. 17200431
Marca: uvex 6049706
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes UVEX C500 combinan comodidad, flexibilidad y comodidad con el nivel de protección frente a cortes más alto (nivel 5/C). El revestimiento de agarre suave proporciona resistencia a la abrasión mecánica.
  • La tecnología Bamboo TwinFlex™ garantiza un muy alto nivel de protección frente a cortes
  • El revestimiento de agarre suave proporciona resistencia a la abrasión mecánica
  • Alta flexibilidad con una buena sensación táctil
  • UVEX Climazone elimina eficazmente el exceso de calor y humedad
  • Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
  • Sin silicona según la prueba de impresión
  • La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Norma 100 OEKO-TEX™
Aplicaciones Industrial
Coating Material Sin revestimiento
Color Verde
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Viscosa de bambú, HPPE, Poliamida
Tipo de producto Cut-resistant Gloves
Tamaño 6
Norma EN388 1X4XC
Para utilizar con (aplicación) Automoción, construcción, manipulación de vidrio, logística, mantenimiento, y procesamiento de metales laminados
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie C500
Yarn Gauge 15