missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C4 Gamma Chain Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. 30234875 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30234875 150 μL 150 microlitros
30234798 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30234875

Marca: Proteintech 171601AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The C4 Gamma Chain antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human C4 Gamma Chain. This antibody recognizes human antigen. The C4 Gamma Chain antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno C4 Gamma Chain
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 240 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes C4; C4A2; C4A3; C4A4; C4A6; C4S; CO4; CPAMD2; MGC164979; RG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Fusion Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 720
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 30-35 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.