missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C3orf21 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7209310 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16870495 20 μL 20 microlitros
16860495 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16870495 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 209131AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

XXYLT1 gene ontology annotations related to this gene include transferase activity, transferring glycosyl groups.

Especificaciones

Antígeno C3orf21
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.54 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica XXYLT1
N.º de referencia del gen Q3U4G3, Q8NBI6
Alias de gen C3orf21, XXYLT1, xyloside xylosyltransferase 1
Símbolos de los genes Xxylt1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno C3orf21 Fusion Protein Ag15043
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 152002, 268880, 363799
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.