Learn More
C3orf10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16831695 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
missing translation for 'unitSize'
150 microlitros
20 microlitros
Product Code. Cantidad unitSize
16831695 20 μL 20 microlitros
16821695 150 μL 150 microlitros
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16831695
missing translation for 'mfr': Proteintech 221571AP20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
C3orf10 is involved in regulation of actin and microtubule organization. It is a part of a WAVE complex that activates the Arp2/3 complex.
Spezifikation
Antígeno C3orf10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica BRK1
N.º de referencia del gen Q8WUW1, Q91VR8
Alias de gen BRK1, C3orf10, hHBrk1, HSPC300, MDS027, Probable protein BRICK1
Símbolos de los genes BRK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno C3orf10 Fusion Protein Ag17793
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 101314, 55845, 679934
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.