Learn More
Invitrogen™ C3a Receptor Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2744)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30276080
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30276080 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30276080
Marca: Invitrogen™ MA556615
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
C3a Receptor Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
C3AR1 is a receptor for the chemotactic and inflammatory peptide anaphylatoxin C3a. The receptor stimulates chemotaxis, granule enzyme release and superoxide anion production. (Uniprot).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno C3a Receptor
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL2744
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica C3ar1
N.º de referencia del gen Q16581
Alias de gen anaphylatoxin C3a receptor; AZ3B; C3a anaphylatoxin chemotactic receptor; C3a receptor; C3AR; C3a-R; C3AR1; C3r1; complement component 3 receptor 1; complement component 3a receptor 1; HNFAG09
Símbolos de los genes C3ar1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the Extracellular domain of human C3a Receptor. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 719
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG