Learn More
Consort C3010/C3030 Multiparameter Dual Channel Analyzers
Código de producto. p-7147292
Click to view available options
Tipo de producto:
Analizador multiparamétrico
Kit de medición de pH
Kit de medición total
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11935438
Marca: Consort C3010P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Two independent channels for all measurements. Consort C3010/C3030 Multiparameter Dual Channel Analyzers are full parameter benchtop meters with unique measurement hardware for each channel, separate temperature inputs, data logging and a USB/RS232 interface for connection to/control by a PC.
  • Se pueden realizar hasta 2 mediciones multicanal al mismo tiempo (2X/seg)
  • Multiparámetro para pH, mV, conductividad, resistividad, salinidad, TDS, oxígeno disuelto, temperatura, iones (3030 solo) y presión de aire
  • Sin interferencias entre los electrodos de pH/ORP/Ion y de conductividad en la misma solución
  • Tablas de calibración personalizadas para las relaciones tampón/temperatura estándar (a través del menú del dispositivo o desde el PC)
  • La pantalla panorámica muestra los 2 canales al mismo tiempo, incluida la temperatura y la fecha/hora
  • El indicador de estabilidad garantiza la visualización cuando la medición se ha estabilizado
  • El algoritmo de estabilidad garantiza lecturas estables con capacidad para detectar rápidamente cambios
  • Los conectores BNC chapados en oro aceptan electrodos diferentes; el chapado en oro evita la corrosión
  • La función de retención permite congelar la pantalla
  • Resolución seleccionable para lecturas más estables de mV, pH y OD
  • Bloqueo de los intervalos para mediciones de conductividad
  • El sistema de ayuda integrado ayuda a guiar a los usuarios en todos los pasos de calibración y uso
  • La compensación capacitiva elimina el componente capacitivo del electrodo/cable a bajas conductividades
  • La interfaz USB con aislamiento galvánico elimina los bucles de masa de tierra cuando se conecta a un PC
  • El informe GPL se puede mostrar en la pantalla o enviar al puerto digital
  • Estándares programados previamente
    pH: 1,68; 2; 4; 4,01; 6,87; 6,99; 9,18; 9,21; 10,01; 12; 12,45 (a 25 °C)
    Conductividad: 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm (a 25°C)
  • Actualizaciones gratuitas de software y firmware descargables desde www.consort.be
Especificaciones
Salidas USB/RS232
Exactitud (conductividad) 0,5 % f.s. de intervalo
Exactitud (DO) 1 % ± 1 dígito
Exactitud (mV) 0,1 % ± 1 dígito
Exactitud (pH) 0,1 % ± 1 dígito
Opción de retroiluminación Pantalla con luz blanca
Calibración GLP
Puntos de calibración 1 (mV, OD, temperatura, presión del aire)
Puntos de calibración (conductividad) Desde 1 hasta 3
Puntos de calibración (pH) Desde 1 hasta 5
Constante de celda De 0,07 a 13 cm-1
Detalles de gestión de datos Medición + °C/fecha/hora
Puntos de datos 12.000
Canales 2 medidas, 2 temperaturas
Tipo de pantalla LCD, 240 x 64 píxeles
Intervalo (conductividad) De 0 a 2000 ms/cm
Intervalo (mV) ±2000,0 mV
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta 16,000
Intervalo (resistividad) De 0 a 200 MΩ/cm
Intervalo (salinidad) 0,0 - 70,0
Intervalo (TDS) De 0 a 100 g/l
Resolución (pH) 0,001
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Para utilizar con (aplicación) pH, mV, conductividad, resistividad, salinidad, TDS, OD, presión del aire, temperatura
Incluye Kit de pH: Medidor C3010, electrodo de pH/ATC SP20T, tampones (pH 4 y 7), electrolito (3 m de KCl)
Entradas 2 BNC (medición), 2 de 2 banana (para Pt1000 para temperatura)
Idiomas Inglés, neerlandés, francés, alemán
Modelo C3010
Intervalo de presión De 600 a 1300 hPa
Tipo de producto Kit de medición de pH
Intervalo (OD) De 0 a 60 mg/l
Intervalo de humedad relativa Del 0 al 95 %, sin condensación
Resolución (conductividad) 0,001 μS/cm
Resolución (OD) 0,01 mg/l
Resolución (mV) 0,1 mV
Resolución (resistividad) 1 Ω.cm
Resolución (TDS) 0,01 mg/l
Factor de salinidad Temp. Ref.: 15 °C
Exactitud de temperatura 0,1 °C
Compensación de la temperatura De − 5° a +105 °C (pH, conductividad), de 0° a 50 °C (OD)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 40 °C
Temperatura de referencia (métrico) 20°/25 °C (conductividad)
Resolución de temperatura 0,1 °C
Garantía 36 meses
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 26 × 18 × 9 cm (An × F × Al)
Peso (métrico) 1 kg
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz