Learn More
uvex Guantes de protección frente a cortes C300 Wet Cut
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
8
10
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El revestimiento de agarre suave garantiza la resistencia a la abrasión mecánica en aplicaciones húmedas
- La tecnología Bamboo TwinFlex™ proporciona un alto nivel de resistencia al corte
- Alta flexibilidad con buena sensibilidad al tacto
- Sin silicona según la prueba de impresión
Especificaciones
Especificaciones
| Coating Material | HPE |
| Color | Verde, Negro |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | HPPE, Poliamida, Viscosa de bambú |
| Tipo de producto | Cut-resistant Gloves |
| Tamaño | 10 |
| Norma EN388 | 4X42C |
| Serie | C300 húmedo |