missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C2orf40 Monoclonal Antibody (OTI1A10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA502718S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
C2orf40 Monoclonal antibody specifically detects C2orf40 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotEspecificaciones
| C2orf40 | |
| Monoclonal | |
| 0.94 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P63244 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 10399 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| OTI1A10 | |
| Unconjugated | |
| RACK1 | |
| Augurin; C2orf40; chromosome 2 open reading frame 40; ECRG4; esophageal cancer related gene 4 protein; esophageal cancer-related gene 4 protein; UNQ761/PRO1508 | |
| Full length human recombinant protein of human GNB2L1 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido