Learn More
C25-140, MedChemExpress
Descrizione
C25-140, a first-in-class, orally active, and fairly selective TRAF6-Ubc13 inhibitor, directly binds to TRAF6, and blocks the interaction of TRAF6 with Ubc13. C25-140 lowers TRAF6 activity, reduces NF-κB activation, and combats autoimmunity.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | C25-140 |
| CAS | 1358099-18-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H31N7O |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 41.67 mg/mL (91.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1CCC(CC2=CC=CC=C2)CC1)CCC3=C(C)N(C4=NN5C(C=C4)=NN=C5C)N=C3C |
| Peso molecular (g/mol) | 457.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 457.57 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?